4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302753-10G
PC302753-5G
PC302753-1G
APOSPC302753-10GEA
38350
CZK
APOSPC302753-10G
APOSPC302753-5G
APOSPC302753-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₉FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660264 CAS číslo: 363134-35-4 |