Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 8440 CZK
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701058
CAS číslo: 80141-91-9