Tisk…
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302750-1G PC302750-5G PC302750-10G
APOSPC302750-1GEA 4530 CZK
APOSPC302750-1G APOSPC302750-5G APOSPC302750-10G
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258681
CAS číslo: 1017779-13-3