Tisk…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302748-10G PC302748-5G PC302748-1G
APOSPC302748-10GEA 8040 CZK
APOSPC302748-10G APOSPC302748-5G APOSPC302748-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247325
CAS číslo: 883536-06-9