Tisk…
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302747-10G PC302747-5G PC302747-1G
APOSPC302747-10GEA 8040 CZK
APOSPC302747-10G APOSPC302747-5G APOSPC302747-1G
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258688
CAS číslo: 1017779-29-1