Tisk…
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302746-1G PC302746-5G PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA 1660 CZK
APOSPC302746-1G APOSPC302746-5G APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258695
CAS číslo: 1017779-48-4