Tisk…
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302744-10G PC302744-5G PC302744-1G
APOSPC302744-10GEA 8040 CZK
APOSPC302744-10G APOSPC302744-5G APOSPC302744-1G
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258710
CAS číslo: 1017779-68-8