4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302741-10G
PC302741-5G
PC302741-1G
PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA
7870
CZK
APOSPC302741-10G
APOSPC302741-5G
APOSPC302741-1G
APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄ClF₃O₃ Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660238 CAS číslo: 886500-50-1 |