Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302740-10G PC302740-5G PC302740-1G
APOSPC302740-10GEA 8960 CZK
APOSPC302740-10G APOSPC302740-5G APOSPC302740-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660219
CAS číslo: 886499-59-8