Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302738-1G PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA 3870 CZK
APOSPC302738-1G APOSPC302738-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393826
CAS číslo: 1261605-72-4