Tisk…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302736-10G PC302736-5G PC302736-1G
APOSPC302736-10GEA 7080 CZK
APOSPC302736-10G APOSPC302736-5G APOSPC302736-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201017
CAS číslo: 1373920-93-4