Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 7010 CZK
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660196
CAS číslo: 425702-18-7