Tisk…
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 2070 CZK
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇F₅OS
MW: 246.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652480
CAS číslo: 1240257-01-5