3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302729-5G
PC302729-1G
PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA
20500
CZK
APOSPC302729-5G
APOSPC302729-1G
APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185678 CAS číslo: 1214351-75-3 |