Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 9690 CZK
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185675
CAS číslo: 53982-03-9