Tisk…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302724-1G PC302724-5G PC302724-10G
APOSPC302724-1GEA 5130 CZK
APOSPC302724-1G APOSPC302724-5G APOSPC302724-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212983
CAS číslo: 771581-62-5
UN: 2735
ADR: 8,III