Tisk…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302722-25G PC302722-5G PC302722-1G
APOSPC302722-25GEA 26880 CZK
APOSPC302722-25G APOSPC302722-5G APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258723
CAS číslo: 1017779-88-2