Tisk…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 32870 CZK
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258722
CAS číslo: 1017779-87-1