Tisk…
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluoro-3-ethoxy acetophenone
PC302720-10G PC302720-5G PC302720-1G
APOSPC302720-10GEA 8040 CZK
APOSPC302720-10G APOSPC302720-5G APOSPC302720-1G
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258734
CAS číslo: 1017778-40-3