Tisk…
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302718-1G PC302718-5G
APOSPC302718-1GEA 5130 CZK
APOSPC302718-1G APOSPC302718-5G
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1000544-65-9