(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302715-1G
PC302715-5G
PC302715-10G
APOSPC302715-1GEA
5130
CZK
APOSPC302715-1G
APOSPC302715-5G
APOSPC302715-10G
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₉H₈ClFO₃ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
1017778-96-9 |