Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 3970 CZK
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832392
CAS číslo: 1017779-77-9