Tisk…
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302709-1G PC302709-5G PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA 3870 CZK
APOSPC302709-1G APOSPC302709-5G APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201052
CAS číslo: 1373920-70-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III