(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302704-1G
PC302704-5G
PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA
4300
CZK
APOSPC302704-1G
APOSPC302704-5G
APOSPC302704-10G
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₅Cl₂FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025391 CAS číslo: 916420-71-8 |