Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 4530 CZK
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025389
CAS číslo: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II