Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 13330 CZK
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025385
CAS číslo: 916420-65-0