Tisk…
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302700-1G PC302700-5G PC302700-10G
APOSPC302700-1GEA 3870 CZK
APOSPC302700-1G APOSPC302700-5G APOSPC302700-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687171
CAS číslo: 1323966-37-5