Tisk…
5-Fluoro-3-methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 6220 CZK
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Vzorec: C₉H₈FN
MW: 149.17 g/mol
Bod tání: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095377
CAS číslo: 392-13-2