(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302699-1G
PC302699-5G
PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA
5200
CZK
APOSPC302699-1G
APOSPC302699-5G
APOSPC302699-10G
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₂ MW: 218.18 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832286 CAS číslo: 1000517-01-0 |