2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302698-1G
PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA
4770
CZK
APOSPC302698-1G
APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec:
C₈H₇F₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832287 CAS číslo: 1017778-05-0 UN: 3265 ADR: 8,III |