Tisk…
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 12010 CZK
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₇H₈F₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652447
CAS číslo: 623943-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III