Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302694-5G PC302694-1G PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA 3480 CZK
APOSPC302694-5G APOSPC302694-1G APOSPC302694-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06
Bod tání: 34…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660318
CAS číslo: 685126-88-9
UN: 3261
ADR: 8 II