Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302693-5G PC302693-1G
APOSPC302693-5GEA 3740 CZK
APOSPC302693-5G APOSPC302693-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972912
CAS číslo: 771582-58-2