Tisk…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 13330 CZK
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₃
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728738
CAS číslo: 180134-15-0