2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G
PC302691-5G
PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA
6750
CZK
APOSPC302691-10G
APOSPC302691-5G
APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₆F₆O₂ MW: 272.15 g/mol Bod tání: 36…39 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660316 CAS číslo: 180134-14-9 |