Tisk…
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 9330 CZK
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973776
CAS číslo: 135564-61-3