2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302685-1G
PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA
12010
CZK
APOSPC302685-1G
APOSPC302685-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec:
C₇H₄F₆O₂S MW: 266.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652494 CAS číslo: 1240257-15-1 |