Tisk…
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302684-1G PC302684-5G PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA 9920 CZK
APOSPC302684-1G APOSPC302684-5G APOSPC302684-250MG
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₆OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652493
CAS číslo: 1240257-02-6