Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 14880 CZK
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod tání: 43…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115879
CAS číslo: 59189-98-9
UN: 3261
ADR: 8,II