Tisk…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 7080 CZK
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃F₇O₂
MW: 276.11 g/mol
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258669
CAS číslo: 1017777-41-1