Tisk…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 7480 CZK
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₃F₇O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258668
CAS číslo: 1017777-37-5