Tisk…
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302679-10G PC302679-5G PC302679-1G
APOSPC302679-10GEA 8040 CZK
APOSPC302679-10G APOSPC302679-5G APOSPC302679-1G
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258716
CAS číslo: 1017779-80-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III