2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302675-5G
PC302675-1G
APOSPC302675-5GEA
3870
CZK
APOSPC302675-5G
APOSPC302675-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,58 g/mol Bod tání: 155…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025362 CAS číslo: 916420-45-6 |