Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-benzaldehyde
PC302673-1G PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA 1160 CZK
APOSPC302673-1G APOSPC302673-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112538
CAS číslo: 82096-91-1