Tisk…
2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302672-10G PC302672-5G PC302672-1G
APOSPC302672-10GEA 9330 CZK
APOSPC302672-10G APOSPC302672-5G APOSPC302672-1G
2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
2-Chloro-3,6-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660176
CAS číslo: 287172-80-9