Tisk…
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid
PC302670-1G PC302670-5G
APOSPC302670-1GEA 4530 CZK
APOSPC302670-1G APOSPC302670-5G
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258682
CAS číslo: 1017779-16-6