Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 8040 CZK
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115907
CAS číslo: 886498-60-8