Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302664-10G PC302664-5G PC302664-1G
APOSPC302664-10GEA 11680 CZK
APOSPC302664-10G APOSPC302664-5G APOSPC302664-1G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115938
CAS číslo: 886499-27-0