Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 6390 CZK
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832260
CAS číslo: 1017777-48-8