Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 6390 CZK
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 180,01 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832261
CAS číslo: 1017777-51-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III